O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlisterility
sterile
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling