Merck
9710-OP
Xylene Cyanol FF
OmniPur® Grade
Synonyma:
OmniPur® Xylene Cyanol FF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Xylene Cyanol FF, OmniPur® Grade
InChI key
UQGVMAOBDMCVOQ-PULQMKEHSA-M
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-4-26-23-9-5-19(13-17(23)2)11-12-27-24-10-6-20(14-18(24)3)15-21-7-8-22(34(28,29)30)16-25(21)35(31,32)33;/h5-10,13-16,26H,4,11-12H2,1-3H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b20-15+,27-24?;
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
blue-green
shipped in
ambient
Quality Level
General description
Tracking dye for DNA gels. Molecular biology grade.
Specifications:
Moisture (H2O): 10% max
Molar absorptivity Em (614 nm, methanol): 30000 min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c