Přejít k obsahu
Merck

9285-OP

TRIS Solution

OmniPur® Grade, 1.0M, pH 7.5

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12161700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Quality Level

form

liquid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

color

clear colorless

shipped in

ambient

Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů

General description



Molecular biology grade.

Specifications:
DNase: None detected
Concentration (molarity): 0.9-1.1 M
pH of solution at 25°C: 7.4-7.6
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test





Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Globální číslo obchodní položky

Skladová položkaGTIN
9285-100ML04055977229196

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis