Merck
8.43983
Benzethonium chloride
for synthesis
Synonyma:
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H42ClNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
448.08
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
204-479-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.001 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
380 °C
potency
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
mp
160-166 °C
bulk density
440 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzethonium chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
843983025004027269567460