Merck
8.41858
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
Synonyma:
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.18
EC Index Number:
205-868-6
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
108-110 °C/35 hPa
transition temp
flash point 81 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
InChI key
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
81 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
841858005004022536874715