Merck
8.41759
3-Phenylpyridine
for synthesis
Synonyma:
3-Phenylpyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
155.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
213-762-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
269-270 °C/999 hPa
transition temp
flash point 110 °C
solubility
0.46 g/L
density
1.091 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
InChI key
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.090 - 1.094
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Phenylpyridine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
841759000504022536662596