Merck
8.41439
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
Synonyma:
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H3Cl2NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.01
EC Index Number:
220-040-4
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
bp
80 °C/1 hPa
mp
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI key
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
841439000104022536639918