Merck
8.41124
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
Synonyma:
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH6O6P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.00
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
217-851-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methylenediphosphonic acid, for synthesis
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
200-205 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c