Merck
8.40110
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Synonyma:
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
246-613-9
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-50 °C
transition temp
flash point >94.4 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC(=O)OCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
InChI key
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.9 °F - closed cup
flash_point_c
> 94.4 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
840110002504022536625041