Merck
8.40076
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyma:
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H28N6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
232.37
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
223-775-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaethylenehexamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
840076002504022536571027
840076100004027269980320