Přeskočit na
8.22299
Piperidine
for synthesis
Synonyma:
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
758,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 220,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
170 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
164 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
85.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-813-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
106 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
34 hPa ( 20 °C)
758,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
potency
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperidine is a heterocyclic amine with a six-membered ring containing five methylene bridges (-CH2-) and one amine bridge (-NH-). Numerous alkaloids, pharmaceuticals, agrochemicals, and synthetic and biological intermediates contain the piperidine moiety. The commercial applications of piperidine include: solvent for curing agents and epoxy resins. In organic synthesis, it serves as an intermediate.
Application
Piperidine is used:
  • As an organic structure-directing agent in the synthesis of titanoborosilicate precursor.
  • As stock solution with NMP (1-methyl-2-pyrrolidinone) to deprotect the Fmoc group in the preparation of N-methylated cyclic peptides.[1]
Features and Benefits
Piperidine is more basic than pyridine and also a good nucleophile.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
104094W29082080645
grade
synthesis grade
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.930 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?