Přeskočit na
8.22257
Benzoic acid
for synthesis
Synonyma:
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
603,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 280,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
603,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm & Dudareva, 2015).
  • Paper Title: Pd (II)-catalysed meta-C–H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C–H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL80021100130242381
Benzoic acid phyproof® Reference Substance
PHL80021
Benzoic acid
Benzoic acid powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 210
SAFC
100130
Benzoic acid
description
for synthesis
description
phyproof® Reference Substance
description
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 210
description
ACS reagent, ≥99.5%
grade
synthesis grade
grade
primary reference standard
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
powder, solid
form
crystalline
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?