Merck
8.22149
Tetraethylammonium hydroxide
(20% aqueous solution) for synthesis
Synonyma:
TEA hydroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
19.0 - 21.0% %
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
19.0 - 21.0% %
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
pH
>13 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
<-25 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Mizoroki-Heck coupling: It serves as a solid, easy-to-handle ethylene precursor in Mizoroki-Heck coupling reactions, highlighting its application in facilitating complex organic synthesis processes (Papaplioura et al., 2024).
  • Pharmacokinetic parameter prediction: It is involved in the synthesis and characterization of tetraalkylammonium salts for the pharmaceutical application of non-steroidal anti-inflammatory drugs, assisting in the in silico prediction of their pharmacokinetic parameters (Rybczyńska and Sikorski, 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system, thymus,Liver
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822149100004022536485096
822149902504027269017965
822149025004022536485089