Merck
8.22145
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Synonyma:
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
231.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-208-5
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium sulfanilate dihydrate, for synthesis
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
form
powder
solubility
170 g/L
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c