Merck
8.22110
n-Nonadecane
for synthesis
Synonyma:
n-Nonadecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)17CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.52
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-116-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
329-331 °C
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
205 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
329-331 °C
mp
31-34 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Epoxy⁻PCM Composites with Nanocarbons or Multidimensional Boron Nitride as Heat Flow Enhancers.: This study explores the application of epoxy⁻phase change material (PCM) composites integrated with nanocarbons or multidimensional boron nitride to enhance heat flow properties. n-Nonadecane is used as a PCM due to its suitable thermal properties, demonstrating its potential in improving the efficiency of thermal management systems (Agrawal et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822110002504022536484303
822110010004022536654812
822110001004027269276836