Přeskočit na
8.21461
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
Synonyma:
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 520,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.18
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
239-856-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
liquid
2 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
mp
-9 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)