Merck
8.21233
4-Methoxyphenol
for synthesis
Synonyma:
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-769-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.009 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
421 °C
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
234-246 °C/1013 hPa
mp
54-57 °C
transition temp
flash point 131 °C
solubility
40 g/L
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxyphenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
821233025004022536476469
821233100004022536476476
821233902504022536476483
821233000504022536476452
821233002504022536768830