Merck
8.21026
Phosphoryl bromide
for synthesis
Synonyma:
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Br3OP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
286.69
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
232-177-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
density
2.82 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
821026100004022536660639
821026002504022536472027
821026010004022536472034