Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 739,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 780,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 170,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
200-654-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
739,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
transition temp
flash point 79 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)CO
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 99% | assay - | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 27-30 °C | mp 28-34 °C (lit.) | mp - | mp -37 °C |
| bp 154-155 °C/16 hPa | bp 114-116 °C/1 mmHg (lit.) | bp - | bp 162 °C/1013 hPa |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup