Merck
8.20613
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Synonyma:
Guanidinium thiocyanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-812-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
solubility
1420 g/L
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinium thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
820613100004022536462776
820613025004022536462769