Merck
8.20565
2-Fluoroaniline
for synthesis
Synonyma:
2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
2-(F)C6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
206-478-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Fluoroaniline, for synthesis
form
liquid
SMILES string
Fc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
bp
171-173 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
transition temp
flash point 60 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup