Merck
8.20533
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
for synthesis
Synonyma:
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-948-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, for synthesis
SMILES string
O=[c]1c(c1c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
118-122 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3