Merck
8.20063
2-Hydroxyethylammonium chloride
for synthesis
Synonyma:
2-Hydroxyethylammonium chloride, Ethanolamine hydrochloride, 2-Aminoethanol hydrochloride, Ethanolammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H7NO · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.08 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-900-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NCCO
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxyethylammonium chloride also known as ethanolammonium chloride used in the synthesis of esters and ethers via nucleophilic substitution reactions. It can be used to functionalization of various polymers.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
820063010004022536451275
820063050004022536451282