Merck
8.20032
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
Synonyma:
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-377-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C (DIN 51794)
potency
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 136 °C
solubility
42 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(CO)CC)CCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1,3-hexanediol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
820032010004022536450667
820032100004022536450674