Merck
8.18667
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
(stabilised) for synthesis
Synonyma:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H13NO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.25
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
239-268-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
solubility
soluble >500 g/L
density
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)CC(\N=C(/[O-])\C=C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818667902504022536900551
818667010004022536442150
818667050004022536442167