Merck
8.18580
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonyma:
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.80
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
223-664-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Solubility:
soluble >1100 g/L (decomposition)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
powder
potency
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
mp
202 °C
transition temp
flash point >250 °C
solubility
soluble >1100 g/L (decomposition)
bulk density
450‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P+](COC)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
482.0 °F
flash_point_c
> 250 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818580005004022536439761