Merck
8.18369
Semicarbazide hydrochloride
for synthesis
Synonyma:
Semicarbazide hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH5N3O · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.07 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-247-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
potency
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
175-177 °C (decomposition)
bulk density
740 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].N(N)C(=O)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818369010004022536434186
818369050004027269132927