Přejít k obsahu
Merck

8.18233

(2R,6S)-(+)-4-Benzoyloxy-2-benzoyloxymethyl-6-methoxy- 2H-pyran-3(6H)-one

for synthesis

Synonyma:

(2R,6S)-(+)-4-Benzoyloxy-2-benzoyloxymethyl-6-methoxy- 2H-pyran-3(6H)-one, Methyl-3,6-dibenzoyl-2-deoxy-α-D-glycero-hex-2-enopyranosid-4-ulose

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
382.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

(2R,6S)-(+)-4-Benzoyloxy-2-benzoyloxymethyl-6-methoxy- 2H-pyran-3(6H)-one, for synthesis

SMILES string

O1[C@@H](C=C(C(=O)[C@H]1COC(=O)c3ccccc3)OC(=O)c2ccccc2)OC

InChI

1S/C21H18O7/c1-25-18-12-16(28-21(24)15-10-6-3-7-11-15)19(22)17(27-18)13-26-20(23)14-8-4-2-5-9-14/h2-12,17-18H,13H2,1H3/t17-,18+/m1/s1

InChI key

OHULVMOXKLLMJR-MSOLQXFVSA-N

form

crystals

mp

124-127 °C

storage temp.

2-30°C

Quality Level

Analysis Note

Assay (HPLC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 125 °CMelting range (upper value)≤ 127 °CSpec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform)+70.0 - +71.0 °Identity (IR)passes test

Application

(2R,6S)-(+)-4-Benzoyloxy-2-benzoyloxymethyl-6-methoxy- 2H-pyran-3(6H)-one for synthesis. CAS 25552-06-1, molar mass 382.37 g/mol.

General description

for synthesis

Skladovací třída

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis