Merck
8.18053
Sodium cyanoborohydride
for synthesis
Synonyma:
Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH3BNNa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.84
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
247-317-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
241-243 °C
transition temp
flash point 70 °C
density
1.12 g/cm3 at 28 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[B+3].N#[C-].[H-].[H-].[H-]
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
InChI key
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cyanoborohydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
wgk
WGK 3
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818053001004022536426709
818053002504022536426716
818053050004022536765211
818053000504027269275976