Merck
8.18017
Cyclopropylamine
for synthesis
Synonyma:
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
57.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
212-142-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cyclopropylamine, for synthesis
SMILES string
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI key
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
275 °C
potency
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-10 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup