Merck
8.17500
Sodium butyrate
special quality
Synonyma:
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7NaO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.09
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-857-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mp
244 °C
density
1.324 g/cm3 at 30 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium butyrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
817500902504022536692036
817500010004022536425764