Merck
8.14713
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
Synonyma:
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H23N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-986-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
3990 mg/kg LD50, oral (Rat), 660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
330 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 193 °C
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
InChI key
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylene pentamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
325.4 °F - closed cup
flash_point_c
163 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814713100004022536422299
814713025004022536422282