Merck
8.14172
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Synonyma:
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
385 °C (DIN 51794)
kinematic viscosity
30 cSt(100 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
49-53 °C
transition temp
flash point 254 °C
density
1.08 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814172050004022536408606