Přejít k obsahu
8.14109
Tributyltin hydride (stabilized)
for synthesis
Synonyma:
Tributyltin hydride (stabilized), Tributylstannane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H28Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.06
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
211-704-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>250 °C
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
112-114 °C/11 hPa
transition temp
flash point 109 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/3C4H9.Sn/c3*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
228.2 °F
flash_point_c
109 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
688-73-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)