Merck
8.10953
Kryptofix® 22
for synthesis
Synonyma:
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H26N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.35
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
245-965-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: cryptand
mp
112-115 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Application
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Crown ethers and cryptands, complexing agents able to selectively bind metal cations, are vital for diverse synthesis and analytical applications.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
810953000504022536622422
810953000104022536403571