Merck
8.08625
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
Synonyma:
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
S(CH2COOH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-663-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
autoignition temp.
350 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubility
400 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
808625025004022536401232
808625100004022536401249