Merck
8.08469
2-Undecanone
for synthesis
Synonyma:
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)8COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.29
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-937-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Undecanone, for synthesis
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 96 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup