Přeskočit na
8.08260
Trifluoroacetic acid
for synthesis
Synonyma:
TFA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
784,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 740,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 400,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
39 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CF3COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.02
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-929-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
Assay:
≥99% (acidimetric)
Grade:
synthesis grade
Bp:
72.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
97.5 mmHg ( 20 °C)
784,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoroacetic acid is widely used in organic synthesis as a solvent, catalyst and reagent. It is a strong acid and low boiling point reagent. It can be used as a catalyst for a variety of reactions such as rearrangements, functional group deprotections, oxidations, reductions, condensations, hydroarylations and trifluoromethylations.
Application
Trifluoroacetic acid can be used as a catalyst
  • In the direct conversion of cyclohexanone to caprolactam using acetonitrile as the additive.
  • In the synthesis of 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles by four-component condensation of benzil, aldehydes, amines, and ammonium acetate.
Trifluoroacetic acid can also be used
  • In the synthesis of d-α-Tterpineo from d-limonene by Markovnikov addition followed by hydrolysis.
Features and Benefits
Trifluoroacetic acid can be used as a catalyst due to its
  • High acidity
  • Easy elimination
  • Good solubility in organic solvent and in water.
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.487 - 1.490
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
91707T6508900518
description
for synthesis
description
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
ZerO2®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
soluble 10 g/mL
solubility
water: soluble
solubility
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−15.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does the packaging for this item include an airtight septum to prevent exposure to the atmosphere and to allow product to be removed from the bottle with a syringe?
    1 answer
    1. This product has no septum. The packaging includes a DN 32 screw cap.