Merck
8.07494
Pyrrolidine
for synthesis
Synonyma:
Pyrrolidine, Tetramethyleneimine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
71.12
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-648-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
65 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
potency
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-10.6 % (v/v)
pH
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
86-88 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 3 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCCC1.[H+]
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI key
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrrolidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
807494000504022536396064
807494025004022536396071
807494100004022536396088