Merck
8.07466
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Synonyma:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
2-(CH=NOH)C5H4N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
crystals
potency
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
mp
110-112 °C
solubility
15 g/L
bulk density
400‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1\C(=C\N=O)\C=CC=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
InChI key
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
807466010004022536976754
807466002504022536395289