Merck
8.07325
Piperazine anhydrous
for synthesis
Synonyma:
Piperazine anhydrous, Diethylenediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-808-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
15 hPa ( 50 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat), 8300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
12 (20 °C, 150 g/L in H2O)
mp
107-111 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCNCC1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of Polyamide Nanofiltration Membranes: Piperazine anhydrous was utilized to refine polyamide nanofiltration membranes, focusing on reducing pore size distribution through a one-step multiple interfacial polymerization technique. This method significantly enhances the membrane′s antifouling capabilities, important for applications in water treatment and chemical separation (Liu et al., 2022).
  • Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules: This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like ᴅʟ-N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (Source).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
PowerPoint Template
Para la elaboración de un memo en tamaño carta
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
807325100004022536394848
807325902504027269021726
807325000504022536394824
807325500004022536899855
807325025004022536394831