Přeskočit na
8.07006
2-Phenylethanol
for synthesis
Synonyma:
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
680,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
828,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 530,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-456-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.08 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
potency
2230 mg/kg LD50, oral (Rat), 300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
transition temp
flash point 101.5 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
77861797642W285811
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (CP)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
bp
219 °C/1013 hPa
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
bp
-
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup