Merck
8.06901
Octanal
for synthesis
Synonyma:
Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.21
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-683-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Octanal, for synthesis
SMILES string
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
4616 mg/kg LD50, oral (Rat)
5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
bp
167-169 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
transition temp
flash point 56 °C
solubility
0.21 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup