Merck
8.05817
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Synonyma:
Magnesium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
805817025004022536387659
805817100004022536387666
805817902004022536683126
805817905004022536665405