Merck
8.04784
Isatoic anhydride
for synthesis
Synonyma:
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-255-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
transition temp
flash point 308 °C
solubility
0.3 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI key
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isatoic anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
586.4 °F - closed cup
flash_point_c
308 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
804784050004027269132729
804784010004022536386065