Merck
8.04079
Germanium(IV) chloride
for synthesis
Synonyma:
Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cl4Ge
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-116-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
101 hPa
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83.1 °C
mp
-49.5 °C
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
InChI key
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.875 - 1.877
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Germanium(IV) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Does not sustain combustion.
flash_point_c
Does not sustain combustion.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
804079002504022536383743