Merck
8.03521
Diallylamine
for synthesis
Synonyma:
Diallylamine, N-2-Propenyl-2-propen-1-amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH2=CHCH2)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
97.16
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-671-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
24.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
273 °C
potency
578 mg/kg LD50, oral (Rat), >500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.93-14.2 % (v/v)
pH
11.5 (9.7 g/L in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 11 °C
solubility
86 g/L
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI key
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diallylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
803521025004022536381589
803521100004022536381596