Merck
8.03214
N,N-Diethylacetamide
for synthesis
Synonyma:
N,N-Diethylacetamide, Acetic acid diethylamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CON(C2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.17
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
211-685-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.2 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
182-186 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 76 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
InChI key
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Diethylacetamide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
803214010004022536379128
803214002504022536564180