Merck
8.03211
Decanal
for synthesis
Synonyma:
Decanal, Capraldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)8CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-957-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
200 °C
potency
3096 mg/kg LD50, oral (Rat), 4183 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
7 °C
transition temp
flash point 87 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.829
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decanal
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup