Přeskočit na
8.03038
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
Synonyma:
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
754,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
859,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 440,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.20
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-052-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
liquid
754,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
503 °C
potency
353 mg/kg LD50, oral (Rat), 4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.3 % (v/v)
kinematic viscosity
6 cSt(20 °C)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
InChI key
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
520276454338129828
assay
≥90.0% (GC)
assay
-
assay
≥96.0%
assay
93%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C ((lit.)), 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
11-13 °C
mp
-
mp
33 °C ((lit.)), 33 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclopentadiene
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup